Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36S
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Modello:
MCA36S-3CEU-D
MCA36S-3CEU-D HWL
MCA36S-3CEU-D QP1
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
MCA36S-3CEU-D QP99
MCA36S-3S00-D
MCA36S-3S00-D HWL
MCA36S-3S00-D QP1
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
MCE36S-3CEU-D
MCE36S-3CEU-D HWL
MCE36S-3S00-D
MCE36S-3S00-D HWL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
- End-to-end data integrity.
- 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
- Cleanability, part of compliance.
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
- Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
- Optional inner draft shield for best weighing performance.
Specifica
Specifica
| Interfaccia di automazione | MCA |
| Capacità | 32 g |
| Tipo di display | Color Touchscreen |
| Leggibilità | 0.001 mg |
| Include | 36S Weighing Module |
| Modello | MCA36S-3CEU-D |
| Tempo di stabilizzazione | 3.5 sec. |
| Tipo | Balance |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Vedi altri risultati |