Learn More
Sartorius Cubis™ II Micro Balance, MCA User Interface
Cubis™ II Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
33820.00€ - 39280.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
---|---|
Tipo di display | TFT Color Touchscreen |
Tipo | Micro Balance |
Warranty | 10 anni |
Tensione | 100/240 V (±10%) |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16466435
|
Sartorius
MCA6.6S-2S00-F |
6.1 g | Draft shield F: Filtered | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report |
33820.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16412395
|
Sartorius
MCA10.6S-2S00-F |
10.1 g | Draft shield F: Filtered | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report |
39280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16416455
|
Sartorius
MCA6.6S-2S00-M |
6.1 g | Draft shield M: Motorized | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report |
33820.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16462405
|
Sartorius
MCA10.6S-2S00-M |
10.1 g | Draft shield M: Motorized | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report |
39280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Monolithical weighing system
- Integrated climate sensors
- Individual sample holders
- Error-free operation
- Individual QApp workflows
- Motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity
- 21 CFR Part 11 compliance
- Integrated audit-trail
- State-of-the-art user management
- Excellent service support
- Integrated status center
- Integrated service functions
- Preventive maintenance on accredited standards
- TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
- Software Factory installed basic set of essential weighing applications
- Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
(draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Warranty
10-year warranty
Specifica
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
Micro Balance | |
100/240 V (±10%) |
TFT Color Touchscreen | |
10 anni |