Learn More
Sartorius™ Cubis™ Series MSE225P Model Semi-micro Analytical Balance
Pure and Simple Weighing
10033.00€ - 10317.00€
Specifica
Tipo di collegamento RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
Carico angolo 0.2 mg
Capacità 60, 120, 220 g
Tipo di display LCD, Black and White
Leggibilità 0.01, 0.02, 0.05 mg
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Capacità Leggibilità Tempo di stabilizzazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Capacità Leggibilità Tempo di stabilizzazione Prezzo Quantità e disponibilità  
11808591
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius™
MSE225P-0CE-DU
MSE225P 60, 120, 220 g 0.01, 0.02, 0.05 mg ≤2 sec. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10421825
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius™
MSE225P-000-DU
MSE225P 60, 120, 220 g 0.01, 0.02, 0.05 mg ≤2 sec. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
The MSE display and control unit offer plain weighing functions, while ensuring top level performance and maximum ease of use. The high contrast, backlit LCD, user guidance in plain language, and logically arranged precise-action keys form the ideal basis for operators who want the highest possible weighing accuracy. Do not require complex capabilities for weighing processes or data administration. Electrical supply 100-240V, 50/60Hz, a. c. adapter.
  • Removable display and control unit
  • Basic support for use in QM systems
  • ISOCAL: Fully automatic calibration adjustment function
  • GLP-compliant record
  • Standard laboratory applications program software
Specifica
Specifica
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
60, 120, 220 g
0.01, 0.02, 0.05 mg
Cubis™ now covers the entire range from the
Assisted
≤6 sec.
MSE225P
≤2 sec.
100 g
154 x 192 x 250 mm
85 mm
261 mm
85 mm
100/240 V
1 A
0.2 mg
LCD, Black and White
Grams
IP 54
≤0.15 mg
30 mg
Square
5°C to 40°C
Semi-micro Analytical Balance
192 mm
250 mm
154 mm
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
7 w
50/60 Hz