Learn More
Fisherbrand™ Matracci per colture
Culture your tissues using the Fisherbrand™ Glass Erlenmeyer Cell Culture Flask with Fluted Neck. It is designed for consistency, cell health and reproducability with surface and ancillary options you're looking for in a issue culture flask.
41.70€ - 78.23€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11532283
|
Fisherbrand™
|
250 mL |
41.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11542283
|
Fisherbrand™
|
500 mL |
51.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11552283
|
Fisherbrand™
|
1000 mL |
62.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11562283
|
Fisherbrand™
|
2000 ml |
78.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Fluted neck
- For adherent or suspension cells
- 1/3 turn cap enables one-handed operation
Specifica
Borosilicate Glass | |
Fluted | |
Conical |