Learn More
Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler
Constructed of stainless steel and for sampling liquids and suspensions. Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler enables discrete samples to be easily taken from a height within the product.
338.00€ - 713.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11930018
|
Sampling Systems™
5030A-1000 |
100 mL | 55 mm | 1000 mm |
353.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11920018
|
Sampling Systems™
5030A-600 |
100 mL | 55 mm | 600 mm |
338.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11935437
|
Sampling Systems™
5030J-1000 |
500 mL | 80 mm | 1000 mm |
692.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11945437
|
Sampling Systems™
5030J-1500 |
500 mL | 80 mm | 1500 mm |
713.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 316L Stainless Steel Construction
- Single point liquid sampler
Specifica
Liquid Sampler | |
Stainless Steel |