Learn More
Curcumin, 95% (total curcuminoid content), from Turmeric rhizome
Codice prodotto. 11417174
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11417174
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21573.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368.39 g/mol
Curcumin is used for boron quantification. It inhibits lipoxygenase and cyclooxygenase. It acts as a dietary supplement and is used in pharmaceutical industry. It acts as a food coloring agent and acts as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Curcumin is used for boron quantification. It inhibits lipoxygenase and cyclooxygenase. It acts as a dietary supplement and is used in pharmaceutical industry. It acts as a food coloring agent and acts as a food additive.
Solubility
Soluble in acetone, dimethylsufoxide, ethanol and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 458-37-7
Formula molecolare C21H20O6
Molecular Weight (g/mol) 368.39
Numero MDL MFCD00008365
InChI Key ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Sinonimo curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
IUPAC Name (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
SMILES COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Curcumin
Nota nome from Turmeric rhizome
Punto di fusione 170°C to 175°C
Intervallo percentuale saggio 0.95
Note percentuale saggio (total curcuminoid content)
Quantità 10 g
Beilstein 2306965
Indice di Merck 14,2673
Informazioni di solubilità Soluble in acetone,dimethylsufoxide,ethanol and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Peso formulazione 368.39
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Curcumin, 95% (total curcuminoid content), from Turmeric rhizome
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (E,E)-