Learn More
Notrax Cushion Flex™ Oil-Resistant Diamond Plate Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Flex™ - Oil-resistant version of our bestselling anti-fatigue mat best known for its diamond plate top surface and high level of ergonomic comfort in both dynamic and stationary working positions.
464.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 6.9 ft. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 210 cm |
Materiale | Nitrile Rubber |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Larghezza (sistema metrico) | 91 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17752178
|
Notrax
489S002MBL |
Black |
464.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17762178
|
Notrax
489S002MBY |
Black/Yellow |
464.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17772178
|
Notrax
489S002MOB |
Black/Orange |
464.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The oil-resistant version of our bestselling anti-fatigue mat best known for its diamond plate top surface and high level of ergonomic comfort in both dynamic and stationary working positions
- A 12
- 7 mm thick worker platform offers maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations
- 100% nitrile rubber compound is resistant to most industrial oils
- Slip resistance R10 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
- Yellow bevelled edges on all four sides minimize risk of tripping and comply with OSHA code 1910-144
Specifica
6.9 ft. | |
Nitrile Rubber | |
91 cm |
210 cm | |
Industrial and Commercial Matting |