Learn More
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Trax™ Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations.
98.00€ - 586.00€
Specifica
Colore Black/Yellow
Materiale PVC on Microcellular Vinyl Base
Tipo Industrial and Commercial Matting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17782168
Vedere i documenti
Notrax
479S0023YB
91 cm 60 cm
98.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17712178
Vedere i documenti
Notrax
479S0035YB
150 cm 91 cm
298.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17742178
Vedere i documenti
Notrax
479S303MYB
300 cm 91 cm
586.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17772158
Vedere i documenti
Notrax
479C0024YB
2286 cm 60 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17702168
Vedere i documenti
Notrax
479C0036YB
2286 cm 91 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17732168
Vedere i documenti
Notrax
479C0048YB
2286 cm 122 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17752168
Vedere i documenti
Notrax
479C0060YB
2286 cm 152 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long-wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations
  • Diamond plate pattern provides traction while allowing easy twist turns
  • The design and material composition make this the most versatile matting solution for fatigue relief in both static and dynamic working positions
  • Slip resistance R10 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
  • Tested and certified by the National Floor Safety Institute (NFSI)
  • Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
  • Available yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
  • Bevelled edges on all four sides to minimize risk of tripping
  • UniFusion™ technology engineered to resist in the harshest work environments
Specifica
Specifica
Black/Yellow
PVC on Microcellular Vinyl Base
Industrial and Commercial Matting