Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles
50.53 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 mL
500 ml
950 ml
1000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
74mm
101mm
121mm
Quantità:
12/PK.
24/PK.
Descrizione
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured using amber soda glass.
- Wide mouth allows for easy accessibility
- Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifica
Capacità | 4.22 once, 125 ml |
Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 4.22 oz. |
Procedura di pulizia | Linee guida dell'EPA |
Colore | Ambra |
Materiale | Vetro |
Lunghezza (sistema metrico) | 101mm |
Quantità | 12/PK. |
Colore chiusura | Bianco |
Materiale rivestimento interno | PTFE |