Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles
Codice prodotto. 11764299 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 mL
500 ml
950 ml
1000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
74mm
101mm
121mm
Quantità:
12/PK.
24/PK.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 11764299
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured using amber soda glass.
  • Wide mouth allows for easy accessibility
  • Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
  • With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Procedura di pulizia Linee guida dell'EPA
Colore Ambra
Materiale Vetro
Lunghezza (sistema metrico) 121mm
Quantità 12/PK.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PTFE
Certificazione/Conformità EPA
Closure Included
Bocca Larga
Product Type Bottiglia a imboccatura larga
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura PTFE
Dimensione chiusura 53-400 mm
Tipo di chiusura A vite