Learn More
Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer Rotors
Thorough, reproducible blood cell washing of 12 or 24 tubes per run with Thermo Scientific™ CW3 cell washer rotors.
1785.00€ - 2185.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Tipo | Fixed Angle Rotor |
RCF max | 1,180 x g (Centrifuge), 190 x g (Wash) |
Velocità max | 3,000 rpm (Centrifuge), 200 rpm (Wash), 350 to 500 rpm (Decant) |
Raggio (sistema metrico) | 117 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | RCF max | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | RCF max | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15426131
|
Thermo Scientific™
75000020 |
24 Tubes | 1,180 x g (Centrifuge), 190 x g (Wash) | CW3 Cell Washer |
2185.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15436131
|
Thermo Scientific™
75000021 |
12 Tubes | 1,180 x g (Centrifuge), 190 x g (Wash) | CW3 Cell Washer |
1785.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Meet your protocol requirements with the flexibility to run 12 or 24 samples and finish washing in as little as 3 minutes with Thermo Scientific™ CW3 cell washer rotors.
The Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer has been discontinued.
- For washing, tubes swing at a fixed positive angle to sediment cells rapidly at the bottom of the tube
- For decanting, the rotor holds tubes at a slightly negative angle and the saline is decanted centrifugally
- Saline distributor mounted directly on top of the rotor to reduce risk of cross-contamination
- Easy to remove for cleaning convenience
- Stainless steel rotor body advances system durability
Specifica
Stainless Steel | |
1,180 x g (Centrifuge), 190 x g (Wash) | |
117 mm | |
12 or 10 mm |
Fixed Angle Rotor | |
3,000 rpm (Centrifuge), 200 rpm (Wash), 350 to 500 rpm (Decant) | |
75 mm | |
CW3 Cell Washer |