Learn More
Cytiva Cy™3B Mono-reactive Maleimide Fluorescent Dyes
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Descrizione
CyDye™ fluors are versatile fluorophores designed for a broad range of applications. CyDye™ fluors produce high sensitivity and highly reproducible performance at a biologically suitable pH range of 3 to 10.
Cy™3B Maleimides is a more selective method of antibody labeling that reduces the possibility of the label interfering with subsequent antibody-antigen reactions.
- The use of multicolor CyDye™ flours enables multiplexing without crosstalk for high accuracy
- CyDye™ flours readily dissolve in aqueous buffers, which eliminates the need of organic solvents
- High purity and thorough QC testing generate high levels of chromophore and reactive dye content
- Narrow excitation and emission bands result in discrete signals from each fluor
Specifica
Specifica
| Formulazione | 100% Cy3B (maleimide) |
| Formato | Solid |
| Quantità | 1 mg |
| Product Type | Cy3B Maleimide |
| Peso molecolare | 796 |
| Solubilità | Soluble in cold and hot water |
| Label or Dye | Cy3B |
| Colore | Red |
| Emissione | 570 |
| Eccitazione | 559 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo||
- Tossicità acuta Categoria 3
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.