Learn More
SPEX CertiPrep™ Cyanide and Phenol QC Sample
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
:
Cyanide and Phenol Wastewater QC Sample
Specifica
Specifica
| Descrizione | Cyanide and Phenol Wastewater QC Sample |
| Volume (sistema metrico) | 15 mL |
| Imballaggio | Vial |
| Requisiti di stoccaggio | Ambient |
| Resa | 2 L after dilution |