Learn More
Macherey-Nagel™ Cyano Phases Polygosil™
Marca:  Macherey-Nagel™ 711380.10
Codice prodotto. 10002791
  • 222.00€ / 10g
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
5 μm
Liquid Chromatography
Polygosil CN Phases
60 Å
10 g