Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyanocobalamin, 96%
Codice prodotto. p-95328 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
500mg
5g
Codice prodotto. 10420651
Marca: Thermo Scientific Chemicals 405925000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-19-9
Formula molecolare C63H88CoN14O14P
Molecular Weight (g/mol) 1355.38
Numero MDL MFCD00151092
InChI Key AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Sinonimo vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC Name cobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octamethyl-
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cyanocobalamin
Nota nome 96%
Absorbance 3.15 to 3.45 (A361/A(547 to 559)), 1.7 to 1.9 (A361/A278)
Colore Red
Perdita all'essiccatura 12% max. (20mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Indice di Merck 15, 10212
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 1355.38
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals