Learn More
Contec™ CyChlor
Pronto all'uso ed efficace contro batteri e lieviti in soli 3 minuti. Contec™ CyChlor è un nuovo disinfettante ad ampio spettro progettato per l'uso quotidiano.
Marca: Contec™ FBC500CC
83.60 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.50000kg
Descrizione
- L'efficacia ad ampio spettro in 3 minuti consente di risparmiare il tempo dedicato alla biodecontaminazione.
- Filtrato a 0.2 micron e riempito in un ambiente di grado A per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
- Non contiene ammonio quaternario o tensioattivo, pertanto ha un residuo molto basso, che consente di risparmiare tempo nella rimozione dei residui
- Nessuna classificazione di pericolo, pertanto sono richiesti solo i DPI di base e non è necessario uno smaltimento speciale
- L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo - le gocce di grandi dimensioni riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura della superficie
- Confezionato in doppio involucro in confezioni a strappo lineare, in modo che ogni sacchetto sia facile da aprire anche quando si indossano i guanti
- Non classificato come corrosivo e utilizzabile in completa sicurezza in tutte le aree della camera sterile – ciò richiede l’eliminazione casuale di una parte del testo dall'estremità
Specifica
Nonsterile | |
No | |
5 L |
Contenitore con tappo | |
2/confezione |