Learn More
Cyclin B1 Antibody (CCNB1/9242R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
322.00€ - 595.00€
Specifica
| Antigene | Cyclin B1 |
|---|---|
| Clone | CCNB1/9242R |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18611804
|
Novus Biologicals
NBP3-23914-20ug |
20 μg |
322.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18654164
|
Novus Biologicals
NBP3-23914-100ug |
100 μg |
595.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| Cyclin B1 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 891 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| CCNB1/9242R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1 | |
| His-tagged recombinant hamster Cyclin B1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |