Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyclobenzaprine hydrochloride
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclobenzaprine hydrochloride |
| Quantità | 1 g |
| Solubilità | Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol |
| Punto di fusione | 216.0°C to 218.0°C |
| Peso formulazione | 311.85 |
| InChI Key | VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12 |
| IUPAC Name | hydrogen dimethyl(3-{tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-2-ylidene}propyl)amine chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 311.85 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cyclobenzaprine hydrochloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cyclobenzaprine hydrochloride