Learn More
α-Cyclodextrin (White Powder), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass
Descrizione
- A cyclic polysaccharide comprised of 6 glucose units that improves the solubility of hydrophobic molecules
- Improves the solubility of nonpolar molecules such as fatty acids, lipids, and cholesterol in aqueous media
- Also used for selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers in chromatrographic separations and purification methods
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | α-Cyclodextrin |
Punto di fusione | 278°C |
Colore | White |
Perdita all'essiccatura | 13% max. |
Imballaggio | Amber Glass |
Quantità | 5 g |
Indice di Merck | 15, 2710 |
Rotazione specifica | 143 to 153° (+ or -) |
Peso formulazione | 972.9 |
Forma fisica | Powder or Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Alpha-Cyclodextrin