Learn More
(Cycloheptatriene)molybdenum tricarbonyl, 99%, Thermo Scientific™
83.78€ - 288.00€
Identificatori chimici
CAS 12125-77-8
Formula molecolare C10H11MoO3
Molecular Weight (g/mol) 275.15
Numero MDL MFCD00004160
InChI Key ZWJSTNVCXCHPHF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo cycloheptatriene molybdenum tricarbonyl, cycloheptatrienemolybdenum tricarbonyl, tris carbon monoxide cycloheptatriene molybdenum
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11343638
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
039244.02
0.5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11353638
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
039244.04
2 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
12125-77-8
275.15
ZWJSTNVCXCHPHF-UHFFFAOYNA-N
C10H11MoO3
MFCD00004160
cycloheptatriene molybdenum tricarbonyl, cycloheptatrienemolybdenum tricarbonyl, tris carbon monoxide cycloheptatriene molybdenum
Specifica
(Cycloheptatriene)molybdenum tricarbonyl
100°C to 101°C (decomposition)
MFCD00004160
Air Sensitive
It is insoluble in water.
275.15
99%
12125-77-8
C10H11MoO3
UN3466
cycloheptatriene molybdenum tricarbonyl, cycloheptatrienemolybdenum tricarbonyl, tris carbon monoxide cycloheptatriene molybdenum
ZWJSTNVCXCHPHF-UHFFFAOYNA-N
272.11
Crystalline
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-197-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures