Learn More
Cyclohexane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
C6H12, CAS Number-110-82-7, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:29005, Colorless, 84.15g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6.5 deg.C, 3814, 84.162, Amber glass bottle, Liquid, 8078, C1CCCCC1, 2.9, 104mbar at 20 deg.C, 0.94 mPaS at 20 deg.C
Marca: Fisher Chemical C/8921/21
107.19 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
Descrizione
C6H12, CAS Number-110-82-7, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:29005, Colorless, 84.15g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6.5 deg.C, 3814, 84.162, Amber glass bottle, Liquid, 8078, C1CCCCC1, 2.9, 104mbar at 20 deg.C, 0.94 mPaS at 20 deg.C
Specifica
6.5°C | |
Colorless | |
5 L | |
Liquid | |
3814 | |
0.94 mPaS at 20°C |
110-82-7 | |
81°C | |
Metal Can | |
C6H12 | |
104 mbar at 20°C | |
84.15g/mol |
Sicurezza e movimentazione
- Cyclohexane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.