Learn More
Cyclohexane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
C6H12, CAS Number-110-82-7, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:29005, Colorless, 84.15g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6.5 deg.C, 3814, 84.162, Amber glass bottle, Liquid, 8078, C1CCCCC1, 2.9, 104mbar at 20 deg.C, 0.94 mPaS at 20 deg.C
Marca:  Fisher Chemical C/8921/15
49.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21665" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10548800
  • 61.60€ / 1L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
C6H12, CAS Number-110-82-7, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:29005, Colorless, 84.15g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6.5 deg.C, 3814, 84.162, Amber glass bottle, Liquid, 8078, C1CCCCC1, 2.9, 104mbar at 20 deg.C, 0.94 mPaS at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6.5°C
Colorless
1 L
Liquid
MFCD00003814
0.94 mPaS at 20°C
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane
8078
84.15g/mol
110-82-7
81°C
Amber Glass Bottle
C6H12
104mbar at 20°C
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
C1CCCCC1
84.16
CHEBI:29005
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.