Learn More
Cyclohexane 99.5+%, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 6.5°C |
Colore | Incolore |
Punti di ebollizione | 81°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Bottiglia in vetro color ambra |
Forma fisica | Liquido |
Pressione del vapore | 104mbar at 20°C |
Viscosità | 0.94 mPaS at 20°C |
Peso formulazione | 84.15g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cyclohexane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.