Learn More
Cyclohexylacetylene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523409
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
931-48-6
C8H12
108.18
MFCD00001513
SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
cyclohexylacetylene, cyclohexylethyne, cyclohexane, ethynyl, cyclohexyl acetylene, ethynyl-cyclohexane, cyclohexane, ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci
70263
ethynylcyclohexane
C#CC1CCCCC1
931-48-6
C8H12
108.18
MFCD00001513
SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
cyclohexylacetylene, cyclohexylethyne, cyclohexane, ethynyl, cyclohexyl acetylene, ethynyl-cyclohexane, cyclohexane, ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci
70263
ethynylcyclohexane
C#CC1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Cyclohexylacetylene
Colore Yellow to Brown
Densità 0.8280g/mL
Punti di ebollizione 130°C to 132°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H11C∽CH
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.455
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.828
Peso formulazione 108.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexylacetylene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.