Learn More
Cyclopentyl isocyanide, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10506983
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68498-54-4
Formula molecolare C6H9N
Molecular Weight (g/mol) 95.14
InChI Key XTLSDEJNOQVCHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentyl isocyanide, cyclopentylisocyanide, isocyano-cyclopentan, isocyano-cyclopentane, cyclopentyl isonitrile, 3-isocyano-cyclopentane, acmc-1bgsw, tos-bb-0762
PubChem CID 2734784
IUPAC Name isocyanocyclopentane
SMILES [C-]#[N+]C1CCCC1
Specifications
Materiale o nome chimico Cyclopentyl isocyanide
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 40°C (11.0 hPa)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4390 to 1.4410
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 95.14
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentyl isocyanide
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.