Learn More
Thermo Scientific Chemicals Al-23 Crucible, Cylindrical, Flat Base;Height x OD x ID (mm), 40 x 30 x 26;Vol (ml), 20
Codice prodotto. 15433515
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
20 mL
40 mL
60 mL
110 mL
600 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
20mm
30mm
35mm
40mm
50mm
85mm
Diametro (sistema metrico) interno:
16mm
26mm
30mm
36mm
44mm
73mm
Altezza (sistema metrico):
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
150mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15433515
Marca: Thermo Scientific Chemicals 032953.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 30mm
Materiale Al-23
Quantità 1 Piece
Capacità (sistema metrico) 40 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 35mm
Altezza (sistema metrico) 50mm
Product Type Cylindrical Al-23 Crucibles