Learn More
Kartell™ Provette per centrifuga cilindriche
In polipropilene ad alta trasparenza, per migliore visibilità e buona resistenza alle sostanze chimiche. Le provette cilindriche per centrifuga autoclavabili Kartell™ offrono stabilità in un rotore adeguatamente bilanciato e sono adatte per l’utilizzo come provette di analisi convenzionali.
46.75€ - 138.00€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Da utilizzare con | Centrifuge applications, conventional test tube |
Autoclavabile | Sì |
Product Type | Provetta da centrifuga |
RCF max | 3000 x g |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Forma | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Forma | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12667785
|
Kartell™
0030100 |
15 mL | 18 mm | Conical | Provetta da centrifuga |
138.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12601026
|
Kartell™
0030500 |
31 mL | 24 mm | Cilindrico | Provetta da centrifuga |
79.90€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10614052
|
Kartell™
0030600 |
48 ml | 30 mm | Cilindrico | Provetta da centrifuga |
46.75€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12064827
|
Kartell™
0030800 |
110 ml | 40 mm | Cilindrico | Provetta da centrifuga |
58.45€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Manufactured from highly translucent polypropylene for enhanced visibility and good chemical resistance. Autoclavable, rimmed Kartell™ Centrifuge Tubes deliver stability in a properly balanced rotor and are suitable for use as a conventional test tube.
- Solida struttura in polipropilene, rischio ridotto di rottura in laboratorio per una maggiore sicurezza ed economicità
- Resistenti a temperature fino a 120°C
- Con bordo
- Autoclavabili
- Utilizzabili anche come provette per test da laboratorio*
Specifica
Polipropilene | |
Sì | |
3000 x g |
Centrifuge applications, conventional test tube | |
Provetta da centrifuga |