Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti contagocce cilindrici con tappo in PTFE
Useful for transferring fluids and handling air-sensitive reagents in a sealed, inert-gas environment. Lenz Laborglasinstrumente™ Pressure Equalizing Dropping Funnels are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04174914
Codice prodotto. 10500012
  • 172.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With scale (approx. volume/mL)
  • Without pressure equalizing tube
  • With screwthread retaining device
  • Cylindrical shape with NS socket and cone
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
250 ml
Without Pressure Equalizing Tube
29/32 NS
Vetro borosilicato
Imbuto contagocce