Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti contagocce cilindrici con tappo in PTFE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
Numero giunto:
14/23 NS
29/32 NS
Include:
Pressure Equalizing Tube
w/o Pressure Equalizing Tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Beskrivelse
- With scale (approx. volume/mL)
- Without pressure equalizing tube
- With screwthread retaining device
- Cylindrical shape with NS socket and cone
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Tekniske data
Tekniske data
| Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Graduato | Sì |
| Include | w/o Pressure Equalizing Tube |
| Numero giunto | 14/23 NS |
| Product Type | Imbuto contagocce |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion