Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti contagocce cilindrici con tappo in PTFE
Codice prodotto. 10589041
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
Numero giunto:
14/23 NS
29/32 NS
Include:
Pressure Equalizing Tube
w/o Pressure Equalizing Tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10589041
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04377014
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Useful for transferring fluids and handling air-sensitive reagents in a sealed, inert-gas environment. Lenz Laborglasinstrumente™ Pressure Equalizing Dropping Funnels are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • With scale (approx. volume/mL)
  • With pressure equalizing tube
  • With screwthread retaining device
  • Cylindrical shape with NS socket and cone
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale Vetro borosilicato
Graduato
Include Pressure Equalizing Tube
Numero giunto 29/32 NS
Product Type Imbuto contagocce