Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti contagocce cilindrici con tappo in PTFE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
Numero giunto:
14/23 NS
29/32 NS
Include:
Pressure Equalizing Tube
w/o Pressure Equalizing Tube
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 2
Beschreibung
- With scale (approx. volume/mL)
- With pressure equalizing tube
- With screwthread retaining device
- Cylindrical shape with NS socket and cone
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Graduato | Sì |
| Include | Pressure Equalizing Tube |
| Numero giunto | 29/32 NS |
| Product Type | Imbuto contagocce |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur