Learn More
Kartell™ Vasi cilindrici con tappo con nervature
Codice prodotto. 10254521
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Realizzati in HDPE per garantire robustezza ottimale in un contenitore leggero. I vasi cilindrici Kartel™ con tappo zigrinato sono contenitori economici a basso impatto ambientale per polveri, paste e solidi.
Manufactured from HDPE for optimum strength in a lightweight container. Kartell™ Cylindrical Jars with Ribbed Cap offer an economical jar with low environmental impact for powders, pastes and solids.
  • Exceptionally wide mouth bottles with insert and cap
  • Ribbed cap for improved grip
  • Leakproof
  • Suitable for foodstuff per Framework Regulation (EC) 1935/2004 and Commission Regulation (EU) 10/2011
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo 36 mm
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff, Powders, Solid Specimen, Creamy or Semisolid Substances, Crystals and Hygroscopic Substances
Include Insert and Ribbed Cap
Materiale HDPE
Quantità 100/Pk.
Certificazione/Conformità CE and IVD, per EC Regulation 1935/2004, EC Regulation 10/2011
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 71 mm
Product Type Jar
Diametro (sistema metrico) 56 mm
Tipo di chiusura Ribbed