Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 10 x 3 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |