Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE
Provides stable stirring action. Fisherbrand™ Cylindrical PTFE Stir Bars are a popular general-purpose stirrer for a wide variety of applications.
Marca:  Fisherbrand™ 001.113.10
Codice prodotto. 16225731
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Autoclavable
White
Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
13 mm
Cylinder
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
PTFE encapsulated Alnico V magnet core
10 mm
10/Pk.