Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
13 mm
20 mm
25 mm
60 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
pezzi 10
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | White |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 7 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Quantità | 5/Pk. |
| Forma | Cylinder |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido