Learn More
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE Stir Bars
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE Stir Bars have a smooth, round profile. A Popular general purpose stirrer for a wide variety of applications
13.55€ - 14.75€
Specifica
Descrizione | Fisherbrand™ Cylindrical PTFE Stir Bars |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
Materiale | PTFE with Alnico V Magnet Core |
Quantità | 1 |
Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16295711
|
Fisherbrand™
|
120 mm | 12 mm |
14.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16205721
|
Fisherbrand™
|
127 mm | 12 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Encapsulated PTFE
- Alnico V Magnet Core
- Polished finish to reduce pick-up and contamination
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Easy to clean
Specifica
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE Stir Bars | |
PTFE with Alnico V Magnet Core | |
-200°C to +280°C |
12 mm | |
1 |