Learn More
BRAND™ Ancorette magnetiche in PTFE, cilindriche
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- In PTFE
- La superficie liscia e arrotondata fornisce un'efficace azione di agitazione.
- Adatte per applicazioni universali.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 2 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 10/Pk. |
| Forma | Cylinder |