Learn More
BRAND™ Ancorette magnetiche in PTFE, cilindriche
Codice prodotto. 12020922 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 12020922
Marca: BRAND™ 137104
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In PTFE. Le ancorette magnetiche cilindriche in PTFE BRAND™ sono adatte per applicazioni universali. La superficie liscia e arrotondata fornisce un'efficace azione di agitazione.
  • In PTFE
  • La superficie liscia e arrotondata fornisce un'efficace azione di agitazione.
  • Adatte per applicazioni universali.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Materiale PTFE
Quantità 10/Pk.
Forma Cylinder
Tipo Magnetic Stir Bar