Learn More
Econix™ Bio-bins™ Purple Paper Based Non-Sharps Cytotoxic/Cytostatic Waste Bio-Bin for Incineration Only
GREENER_CHOICE
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of your Cytotoxic and Cytostatic waste including single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin™ has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
105.00€ - 286.00€
Specifica
Certificazione/Conformità UN3291
Tipo di chiusura Temporary and Permanent
Colore Purple
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) For Cytotoxic and Cytostatic Waste
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12913675
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Econix™
BEXBB1PL
1 L
179.00€
pezzi 100
12943675
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Econix™
BEXBB5PL
5 L
286.00€
pezzi 100
12963665
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Econix™
BEXBBPIP6PL
6 L
142.00€
pezzi 40
12993675
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Econix™
BEXBB30PL
30 L
105.00€
pezzi 10
Descrizione
Descrizione
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Specifica
Specifica
UN3291
Purple
For Cytotoxic and Cytostatic Waste
Temporary and Permanent
Autoclavable
Non-Sharps Waste Container