Learn More
D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11936511
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Specifica
Materiale o nome chimico D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
CAS 103733-65-9
Punto di fusione 304°C to 306°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C10H11NO2
Numero MDL MFCD00144038
Quantità 500 mg
Rotazione specifica 156.5
Sinonimo r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-d-tic-oh, d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-+-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3-isoquinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 3r, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylicacid
InChI Key BWKMGYQJPOAASG-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2CN1
IUPAC Name (3R)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 177.20
PubChem CID 712398
Peso formulazione 177.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.