Learn More
Thermo Scientific™ Puntali D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips)
GREENER_CHOICE
D.A.R.T.'S (Disposable Automation Research Tips) have been designed for the ultimate performance in automated pipetting
285.00€ - 488.00€
Specifica
Stile punta Automation
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hydra DT
Product Line D.A.R.T.S
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
11996716
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5516-11
300 μL Automation
285.00€
pezzi 1920
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10660404
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5518-11
300 μL Automation
488.00€
pezzi 1920
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10121343
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5506-11
30 μl Lunghezza estesa
385.00€
pezzi 1920
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Unlike conventional automation tips, D.A.R.T. tips are provided in disposable rigid magazines that seal onto the pipetting heads by sealing against a silicone pad. This forms a definitive seal which minimizes tip-to-tip height variations and elimiates static interactions, enabling consistent dispensing into the bottom of microplate wells.
  • Compatible with the Matrix Hydra DT and Matrix PlateMate 2x3 and PlateMate Plus Systems
  • Stepped-body design minimizes volume displacement and ensures tip straightness for better well access
  • Highly polished molds and cores ensure low liquid retention
  • Small internal tip orifice provides better small volume droplet formation, resulting in optimal accuracy and precision
  • Thorough inspection for proper formation as well as straightness ensures tips are free of defects
  • Unique face seal design ensures consistent tip-to-tip height for precise low volume dispensing
  • Entire assembly can be quickly removed and replaced, eliminating extra handling of the tips which can cause damage or contamination
Specifica
Specifica
Automation
Single-use
Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hydra DT
D.A.R.T.S