Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), with Extended Length
Achieve ultimate performance in automated pipetting with Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ Extended Length tips — superior quality with the flexibility to choose tips for any application.
180.00€ - 2980.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001 and ISO 13485 |
---|---|
Dichiarazioni di pulizia | Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin |
Stile punta | Automation |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Filtrato | Sterilità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10029552
|
Thermo Scientific™
5418 |
30 μL | Filtered | Non-sterile | 20 x 384 tips |
2980.00€
pezzi 7680 |
Spedizione stimata: 29-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15313032
|
Thermo Scientific™
5502-11 |
25 μL | Filtered | Sterile |
180.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10621354
|
Thermo Scientific™
5562-11 |
220 μL | Filtered | Sterile |
283.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10243673
|
Thermo Scientific™
|
30 μL | Filtered | Sterile | 20 x 96 tips |
N/A
|
N/A | ||
11597459
|
Thermo Scientific™
5538 |
300 μL | Filtered | Sterile | 20 x 96 tips |
723.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 29-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10304883
|
Thermo Scientific™
5548 |
300 μL | Filtered | Sterile | 20 x 96 tips |
637.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 29-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10314883
|
Thermo Scientific™
5561 |
220 μL | Non-filtered | Non-sterile | 20 x 96 tips |
256.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10325213
|
Thermo Scientific™
5416 |
30 μL | Non-filtered | Non-sterile | 20 x 384 tips |
2080.00€
pezzi 7680 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10168981
|
Thermo Scientific™
5536 |
300 μL | Non-filtered | Non-sterile | 20 x 96 tips |
408.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10405963
|
Thermo Scientific™
5546 |
300 μL | Non-filtered | Non-sterile | 20 x 96 tips |
402.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10690024
|
Thermo Scientific™
5417 |
30 μL | Non-filtered | Sterile | 20 x 384 tips |
2115.00€
pezzi 7680 |
Spedizione stimata: 29-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10283623
|
Thermo Scientific™
5507 |
30 μL | Non-filtered | Sterile | 20 x 96 tips |
377.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11868423
|
Thermo Scientific™
5537 |
300 μL | Non-filtered | Sterile | 20 x 96 tips |
452.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10394873
|
Thermo Scientific™
5547 |
300 μL | Non-filtered | Sterile | 20 x 96 tips |
434.00€
pezzi 1920 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Perform pipetting more effectively with Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Extended Length Pipette Tips, for use with the Matrix SerialMate™ Pipetter. Unlike conventional automation tips, D.A.R.T.'s™ are packaged in disposable rigid magazines and seal onto the pipetting heads by being pressed against a silicone pad. This definitive seal minimizes volume displacement, ensures tip straightness and enables consistent dispensing for improved well access. A small internal orifice provides small droplet formation resulting in optimal accuracy and precision.
Features:- Stepped-body design minimizes volume displacement and ensures tip straightness for better well access.
- Face seal design ensures consistent tip-to-tip height for precise low volume dispensing
- Highly polished molds and cores ensure low liquid retention.
- Small internal tip orifice provides better small volume droplet formation, resulting in optimal accuracy and precision.
- Sterile, sterile filtered and wide-bore tip options are available
- Tips are thoroughly inspected for proper formation and straightness
- Unique face seal design ensures consistent tip-to-tip height for precise low volume dispensing.
- Entire assembly can be quickly removed and replaced eliminating extra handling of the tips, which can cause damage or contamination.
Compatible with: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x2, Matrix™ PlateMate™ 2x3, PlateMate™ Plus Systems and Versette.
Specifica
ISO 9001 and ISO 13485 | |
Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin | |
Automation | |
Single-use |