Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips)
Achieve ultimate performance in automated pipetting with these tips--superior quality with the flexibility to choose tips for any application.
240.00€ - 2950.00€
Product Code | Brand | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Filtrato | Imballaggio | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Filtrato | Imballaggio | Price | Quantity & Availability | ||
10089982
|
Thermo Scientific™
5301 |
12.5 μL | Non-sterile | Non-Filtered | 10 x 384 tips |
1050.00€
pezzi 3840 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10794434
|
Thermo Scientific™
5302 |
12.5 μL | Sterile | Non-Filtered | 10 x 384 tips |
1075.00€
pezzi 3840 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10592285
|
Thermo Scientific™
5317 |
30 μL | Sterile | Non-Filtered | 20 x 384 tips |
2065.00€
pezzi 7680 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10502295
|
Thermo Scientific™
5318 |
30 μL | Sterile | Filtered | 20 x 384 tips |
2950.00€
pezzi 7680 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10283293
|
Thermo Scientific™
5321 |
100 μL | Non-sterile | Non-Filtered | 10 x 384 tips |
1050.00€
pezzi 3840 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12987197
|
Thermo Scientific™
5326 |
100 μL | Non-sterile | Non-Filtered | 20 x 384 tips |
2040.00€
pezzi 7680 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11719048
|
Thermo Scientific™
5327 |
100 μL | Sterile | Non-Filtered | 20 x 384 tips |
2065.00€
pezzi 7680 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10203443
|
Thermo Scientific™
5328 |
100 μL | Sterile | Filtered | 20 x 384 tips |
2950.00€
pezzi 7680 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10573625
|
Thermo Scientific™
5526 |
100 μL | Non-sterile | Non-Filtered | 20 x 96 tips |
407.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11567459
|
Thermo Scientific™
5527 |
100 μL | Sterile | Non-Filtered | 20 x 96 tips |
429.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11577459
|
Thermo Scientific™
5528 |
100 μL | Sterile | Filtered | 20 x 96 tips |
639.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11507479
|
Thermo Scientific™
5586 |
30 μL | Non-sterile | Non-Filtered | 20 x 96 tips |
367.00€
pezzi 1920 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10572285
|
Thermo Scientific™
5587 |
30 μL | Sterile | Non-Filtered | 20 x 96 tips |
390.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10532865
|
Thermo Scientific™
5588 |
30 μL | Sterile | Filtered | 20 x 96 tips |
635.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10541715
|
Thermo Scientific™
5311 |
30 μL | Non-sterile | Non-Filtered | 10 x 384 tips |
1050.00€
pezzi 3840 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10485953
|
Thermo Scientific™
5541 |
220 μl | Non sterile | Non-Filtered | 20 x 96 tips |
240.00€
pezzi 1920 |
|
||
10495953
|
Thermo Scientific™
5542 |
250 μL | Sterile | Non-Filtered | 20 x 96 tips |
276.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10101633
|
Thermo Scientific™
5545 |
220 μL | Sterile | Filtered | 20 x 96 tips |
437.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10747314
|
Thermo Scientific™
5571 |
30 μL | Non-sterile | Non-Filtered | 20 x 96 tips |
285.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10171393
|
Thermo Scientific™
5322 |
100 μL | Sterile | 10 x 384 tips |
1080.00€
pezzi 3840 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12917207
|
Thermo Scientific™
5572 |
30 μL | Sterile | Non-Filtered | 20 x 96 tips |
316.00€
pezzi 1920 |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10355073
|
Thermo Scientific™
5316 |
30 μL | Non-sterile | Nonfiltered | 20 x 384 tips |
2055.00€
pezzi 7680 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Beschreibung
Perform pipetting more effectively with Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipette Tips, for use with the Matrix SerialMate™ Pipetter. Unlike conventional automation tips, D.A.R.T.'s™ are packaged in disposable rigid magazines and seal onto the pipetting heads by being pressed against a silicone pad. This definitive seal minimizes volume displacement, ensures tip straightness and enables consistent dispensing for improved well access. A small internal orifice provides small droplet formation resulting in optimal accuracy and precision.
Features:- Stepped-body design minimizes volume displacement and ensures tip straightness for better well access.
- Highly polished molds and cores ensure low liquid retention.
- Small internal tip orifice provides better small volume droplet formation
- Sterile, sterile filtered, wide-bore, and extended-length tip options are available
- Tips are thoroughly inspected for proper formation and straightness
- Unique face seal design ensures consistent tip-to-tip height for precise low volume dispensing.
- Entire assembly can be quickly removed and replaced eliminating extra handling of the tips, which can cause damage or contamination.
Includes: 20 magazines per case
Compatible with: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 and PlateMate™ Plus Systems.