Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Alanine, +99%
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | D-Alanine |
Punto di fusione | 278.0°C to 282.0°C |
Arsenico (As) | 2ppm max. (As2O3) |
Colore | White |
Cloruro | 0.1% max. |
Metalli pesanti (come Pb) | 10ppm max. |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Perdita all'essiccatura | 0.2% max. (105°C, 3 hrs) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- D-Alanine