Learn More
D-Alanine methyl ester hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10535660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10535660
Marca: Thermo Scientific Acros 435320250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14316-06-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14316-06-4
Formula molecolare C4H10ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 139.58
Numero MDL MFCD00066141
InChI Key IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-alanine methyl ester hydrochloride, methyl d-alaninate hydrochloride, h-d-ala-ome.hcl, methyl d-alaninate hcl, methyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-ome hcl, r-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, d-alanine methylester hydrochloride, d-alanine, methyl ester, hydrochloride, pubchem10885
PubChem CID 11182647
IUPAC Name methyl (2R)-2-aminopropanoate;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico D-Alanine methyl ester hydrochloride
Punto di fusione 60.4°C to 62.1°C
Colore White
Analisi elementare 33.56 to 35.28% C, 9.78 to 10.28% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Condizione di rotazione specifica - 12.50 (19.00°C +/-2.5,c=2,MeOH)
Rotazione specifica -12.5
Peso formulazione 139.58
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder