Learn More
D-(+)-Lactose, Monohydrate, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15547994
500 g, Poly Bottle
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Lactose
Nota nome Monohydrate
CAS 64044-51-5
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare C12H24O12
Quantità 500 g
Gravità specifica 1L = 1.53kg
Sinonimo d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
InChI Key WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC Name (3S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 360.312
PubChem CID 133126686
Peso formulazione 360.32
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Forma fisica Powder
Titolo del prodotto
D-(+)-Lactose, Monohydrate, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™ >