Learn More
MedChemExpress D-Luciferin sodium
MedChemExpress D-Luciferin (D-(-)-Luciferin) sodium is the substrate of luciferases that catalyze the production of light in bioluminescent insects.
Marca: MedChemExpress HY-12591
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
103404-75-7 | |
D-(-)-Luciferin sodium∣Firefly luciferin sodium∣Beetle Luciferin sodium | |
10 mg | |
Dye Reagents | |
Room temperature |
H2O : 250 mg/mL (826.99 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (330.80 mM∣Need ultrasonic) | |
4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
302.3 g/mol | |
98.0% |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.