Learn More
D(+)-Malic acid, 98%
Codice prodotto. p-3757429 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10725653
Marca: Thermo Scientific Acros 153500010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 636-61-3 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 636-61-3
Formula molecolare C4H6O5
Molecular Weight (g/mol) 134.09
Numero MDL MFCD00004245
InChI Key BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
PubChem CID 92824
ChEBI CHEBI:30796
IUPAC Name (2R)-2-hydroxybutanedioic acid
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Malic acid
Punto di fusione 99.0°C to 104.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 417
Indice di Merck 15, 5771
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 134.09
Percent Purity 98%
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • D(+)-Malic acid