Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Methionine, 99+%
Codice prodotto. 15179253
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 348-67-4
Formula molecolare C5H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Numero MDL MFCD00002622
InChI Key FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
SMILES CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Methionine
Punto di fusione 273.0°C to 275.0°C
Nota nome 99+%
Ammonio 200ppm max.
Arsenico (As) 1ppm max.
Colore White
Cloro (Cl) 300ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 0.3% max.
Altri aminoacidi (TLC) not detectable
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica − 24.00
Solfato 300ppm max.
Trasmittanza 98% min. (c=3, H2O, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water: 53g/L (20°C).
IUPAC Name (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoic acid
Quantità 100 g
Peso formulazione 149.21
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • D-Methionine