Learn More
Thermo Scientific Chemicals [D-Phe12, Leu14] Bombesin
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J66013.#0
Codice prodotto. 15497199
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
HPLC
-30°C to -10°C
1611.84
5 mg
Glp-Gln-Arg-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-DPhe-Leu-Leu-NH2
Bombesin Receptor Antagonist
Solid
[D-Phe12, Leu14] Bombesin
RUO - research use only